Principaux documents
ENAH31551BED
Enamine
2-(4-tert-butylphenyl)propan-2-amine hydrochloride
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-6731989-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.78
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6731989-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-(tert-butyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N.ClH/c1-12(2,3)10-6-8-11(9-7-10)13(4,5)14;/h6-9H,14H2,1-5H3;1H
Clé InChI
IDRJWSZVLFYINT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731989
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731989