Principaux documents
ENAH31551B99
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6731534-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6731534-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
154-156
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5N5/c1-2-8-6(9-3-1)11-5-7-4-10-11/h1-5H
Clé InChI
PUGWTWQIZUJSGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Melting Point
154-156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534