Principaux documents
ENAH31551B1B
Enamine
5lambda6-thia-6-azaspiro[2.4]heptane-5,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-thia-6-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)4-5(1-2-5)3-6-9/h6H,1-4H2
Clé InChI
CZPQVYXHNGVTFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729929
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729929