Principaux documents
ENAH31551AF6
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-4-(piperidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6729034-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6729034-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
133-135
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-[4,4'-bipiperidine]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17-10-6-15(19,7-11-17)12-4-8-16-9-5-12/h12,16,19H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
OEHTWWPRGLHVPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729034
Melting Point
133-135
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729034