Principaux documents
ENAH31551AB5
Enamine
[3-(2,3-difluorophenyl)-4-fluorophenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2',3',6-trifluoro[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-11-5-4-8(7-17)6-10(11)9-2-1-3-12(15)13(9)16/h1-6,17H,7H2
Clé InChI
JFASRIQQHVDJEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504334
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504334