Principaux documents
ENAH31551A96
Enamine
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
50 MG
534,30 €
100 MG
699,40 €
250 MG
998,40 €
500 MG
1 571,70 €
1 G
2 016,30 €
2.5 G
3 950,70 €
5 G
5 847,40 €
10 G
8 671,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6499653-50MG
534,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
534,30 €
100 MG
699,40 €
250 MG
998,40 €
500 MG
1 571,70 €
1 G
2 016,30 €
2.5 G
3 950,70 €
5 G
5 847,40 €
10 G
8 671,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6499653-50MG
534,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO3/c1-4(9-2)5(7)6(8)10-3/h4-5H,1-3H3/t4-,5+/m1/s1
Clé InChI
PNZMONLMUQDBJM-UHNVWZDZSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653