Principaux documents
ENAH31551A3C
Enamine
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-6732929-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6732929-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO2S/c6-10(8,9)5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
Clé InChI
HJXNVZXEHMYEGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929