Key Documents
ENAH315519EA
Enamine
4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiazole-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4HF4NO2S2/c5-4(6,7)2-1-12-3(9-2)13(8,10)11/h1H
Clé InChI
OUXWSGCAVOBFKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482938
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482938