Principaux documents
ENAH31551908
Enamine
ethyl 1-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl cyanoprolinate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)7-4-3-5-10(7)6-9/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
BVHFLNCWVOGCNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758