Principaux documents
ENAH31551900
Enamine
2-(oxan-2-ylsulfanyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c8-6(9)5-11-7-3-1-2-4-10-7/h7H,1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
NFZDVJZULSKYAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957