Principaux documents
ENAH31551897
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(cyclohex-3-en-1-yl)acetic acid
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
5 G
1 791,40 €
10 G
2 657,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-3247772-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
5 G
1 791,40 €
10 G
2 657,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3247772-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-cyclohexen-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-5,9-10H,6-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
XLAHLMUDURLZKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3247772
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3247772