ENAH31551699
Enamine
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-278772-100MG
416,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-278772-100MG
416,00 €
Iupac Name
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO3S/c7-12(9,10)8-3-5-1-2-6(4-8)11-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
NEWODARBPUBMBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772