Principaux documents
ENAH3155163F
Enamine
1,1-dimethoxy-3-methylbutan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-dimethoxy-3-methyl-2-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-5(2)6(8)7(9-3)10-4/h5-7H,8H2,1-4H3
Clé InChI
LITRTDWQDVCBJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201157
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201157