Principaux documents
ENAH31551636
Enamine
tert-butyl 7-(iodomethyl)-8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.23
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-(iodomethyl)-8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22INO3/c1-12(2,3)18-11(16)15-8-10(7-14)17-9-13(15)5-4-6-13/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
QAQGYRHHTRGOTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072570