Principaux documents
ENAH3155160B
Enamine
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
Vendor SKU: EN300-199591-100MG
344,00 €
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1 741,50 €
5 G
2 556,60 €
10 G
3 768,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Vendor SKU: EN300-199591-100MG
344,00 €
Disponibilité
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-cyclopentyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-2-15-11(14)10(13)7-9(12)8-5-3-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
AOYNIBGVQSISLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199591