Principaux documents
ENAH315515DB
Enamine
4-(chlorosulfonyl)-5-ethylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(chlorosulfonyl)-5-ethylfuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7ClO5S/c1-2-4-6(14(8,11)12)3-5(13-4)7(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
TVVLPOWYPUBDCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150429
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150429