Principaux documents
ENAH305241C1
Enamine
pentafluoroethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.53
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,2,2,2-pentafluoroethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6
Clé InChI
VQHMMOSXFHZLPI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987613