ENAH305240B1
Enamine
1,2,2,2-tetrafluoroethane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.11
Iupac Name
1,2,2,2-tetrafluoroethane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C2H3F4NO2S/c3-1(2(4,5)6)10(7,8)9/h1H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
BIMQPGURIWVDKE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987339