Principaux documents
ENAH30519DFA
Enamine
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-2-1-4(6,7)3-8/h1-3,8H2
Clé InChI
ZNCLUMDLSBGTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1945495