Principaux documents
ENAH30516109
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluorobutane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.99
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(5)2-4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
ITNPTWVMDAVXRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929811