Principaux documents
ENAH305049C9
Enamine
3-cyclohexylpropane-1,2-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclohexylpropane-1,2-diol
Inchi Code
1S/C9H18O2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h8-11H,1-7H2
Clé InChI
VBYGXJRZJBIYBN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1857678