Principaux documents
ENAH304F3585
Enamine
2-(3-bromofuran-2-yl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-bromo-2-furyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c11-8-5-6-13-10(8)7-3-1-2-4-9(7)12/h5-7,9,12H,1-4H2
Clé InChI
RHOAHKPNAUTRGI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1636259