Principaux documents
ENAH304E76AF
Enamine
ethyl 2-isothiocyanatopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-isothiocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-3-9-6(8)5(2)7-4-10/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1458863