Principaux documents
ENAH304E4E59
Enamine
benzyl N-({1-[(chlorosulfonyl)methyl]cyclobutyl}methyl)carbamate
250 MG
126,90 CHF
1 G
299,60 CHF
Réf. du fournisseur: OR54637-250MG
126,90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
126,90 CHF
1 G
299,60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.82
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR54637-250MG
126,90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl ((1-((chlorosulfonyl)methyl)cyclobutyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H18ClNO4S/c15-21(18,19)11-14(7-4-8-14)10-16-13(17)20-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6H,4,7-11H2,(H,16,17)
Clé InChI
NNFBCIYCZQLOPR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440415