Documents
ENAH304B1074
Enamine
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1H-pyrazol-4-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-12-13-7-10/h2-7H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
LJLWLUQZSZLXMJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1754435