Principaux documents
ENAH304A08F9
Enamine
4,7-dibromotricyclo[5.2.1.0,2,6]deca-4,8-diene-3,10-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.96
Iupac Name
2,4-dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Inchi Code
1S/C10H6Br2O2/c11-6-3-5-7(8(6)13)4-1-2-10(5,12)9(4)14/h1-5,7H
Clé InChI
QPIIZGUQJCFMDJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746120