Principaux documents
ENAH3049DFDE
Enamine
3-chloro-2,2-dimethylpropane-1-sulfinyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-2,2-dimethylpropane-1-sulfinic chloride
Inchi Code
1S/C5H10Cl2OS/c1-5(2,3-6)4-9(7)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JSIVPCHDMLSFIN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-732352