Principaux documents
ENAH304876EE
Enamine
1-[1-(aminomethyl)cyclopropyl]-3-methylcyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-(aminomethyl)cyclopropyl)-3-methylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-8-2-3-10(12,6-8)9(7-11)4-5-9/h8,12H,2-7,11H2,1H3
Clé InChI
AEZJNAOXZUXHBP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682645