Key Documents
ENAH304822E0
Enamine
4-chloro-6-cyclobutyl-2-(propan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-cyclobutyl-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2/c1-7(2)11-13-9(6-10(12)14-11)8-4-3-5-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
FILIUWPPQAVSLA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381504