Key Documents
ENAH30479D59
Enamine
6-chloro-1,3-dihydroxy-9H-xanthen-9-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.65
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,3-dihydroxy-9H-xanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H7ClO4/c14-6-1-2-8-10(3-6)18-11-5-7(15)4-9(16)12(11)13(8)17/h1-5,15-16H
Clé InChI
HDBLWAZZCGXSBL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302710