Principaux documents
ENAH304785C9
Enamine
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S2/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
Clé InChI
QTSXKBMUJDNOJQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274957