Principaux documents
ENAH30473A62
Enamine
2-benzoyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-benzoyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinylamine
Inchi Code
1S/C16H16N2O/c17-15-7-6-12-8-9-18(11-14(12)10-15)16(19)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10H,8-9,11,17H2
Clé InChI
CQTBTRDYNDQWRD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238737