Principaux documents
ENAH30470AF3
Enamine
4-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isopropylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H11FO2S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
OAEGHLYWVJNQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224420