Principaux documents
ENAH30469267
Enamine
2-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine-1-carbonyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-{[4-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-piperazinyl]carbonyl}phenylamine
Inchi Code
1S/C13H16F3N3O/c14-13(15,16)9-18-5-7-19(8-6-18)12(20)10-3-1-2-4-11(10)17/h1-4H,5-9,17H2
Clé InChI
DSHPUEFSFVJHBA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86612