Principaux documents
ENAH3046718F
Enamine
(2-phenylcyclopropyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-phenylcyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-7-9-6-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
Clé InChI
ATTLDOZXPZCOGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74338