Principaux documents
ENAH3046012B
Enamine
1-(thiophene-2-carbonyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-thienylcarbonyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2OS/c11-8-3-5-12(6-4-8)10(13)9-2-1-7-14-9/h1-2,7-8H,3-6,11H2
Clé InChI
ZSOZXVDAAMDHHK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186752