Principaux documents
ENAH3045A6F4
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,12-13,15H,4-5,8-9H2
Clé InChI
YDGDHTYZTPBCLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147136