Principaux documents
ENAH303684C9
Enamine
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethan-1-amine
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1425578-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1425578-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-5-7(2-3-11)4-8(10)6-9/h4-6H,2-3,11H2,1H3
Clé InChI
SVHXNUJVCRLXGF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578