Principaux documents
ENAH303684C7
Enamine
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-9(14)7-12(13)5-4-6-12/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
WDRGRDGIYUVEEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387132