Principaux documents
ENAH303682CD
Enamine
1-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1 006,20 €
1 G
1 290,90 €
2.5 G
2 529,80 €
5 G
3 742,70 €
10 G
5 549,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-6529424-50MG
301,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1 006,20 €
1 G
1 290,90 €
2.5 G
2 529,80 €
5 G
3 742,70 €
10 G
5 549,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6529424-50MG
301,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H17NO.BrH/c1-8(2)12-11-4-3-10(14)7-9(11)5-6-13-12;/h3-4,7-8,12-14H,5-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SRNDVJPBDAXPLV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6529424