Principaux documents
ENAH30368283
Enamine
3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
627.94
Numéro MDL:
Pf
281-282
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
Clé InChI
GGGDNPWHMNJRFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731075
Melting Point
281-282
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731075