ENAH30368227
Enamine
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
Réf. du fournisseur: EN300-6730356-100MG
299,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6730356-100MG
299,00 €
Iupac Name
cyclohexyl(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-16-13-9-5-8-12(10-13)14(15)11-6-3-2-4-7-11/h5,8-11,14H,2-4,6-7,15H2,1H3
Clé InChI
MJDVLXWUVJECOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730356