Key Documents
ENAH303681BD
Enamine
1-amino-7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-8(2)6-3-4-9(8,10)7(11)5-6;/h6H,3-5,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LBAGCDJGJNAKMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729729
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729729