Principaux documents
ENAH3036817B
Enamine
2-amino-6-bromobenzene-1-sulfonamide
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-6729074-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6729074-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Melting Point
152-154
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074