Principaux documents
ENAH303604BF
Enamine
3-amino-2-(difluoromethyl)benzoic acid
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6509377-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6509377-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c9-7(10)6-4(8(12)13)2-1-3-5(6)11/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
FVLKOWVLIHUBDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509377
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509377