ENAH3035ED67
Enamine
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6505077-100MG
403,00 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6505077-100MG
403,00 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 2-aminospiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-10(13)8-2-4-11(5-3-8)6-9(12)7-11;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Clé InChI
OLBYCGFJMINELR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505077