Principaux documents
ENAH3035EC2D
Enamine
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.88
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)10(8)9/h1-4H
Clé InChI
STMZGEUMJGFEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877