Principaux documents
ENAH3035E836
Enamine
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
100 MG
215,30 €
250 MG
289,40 €
500 MG
429,80 €
1 G
537,70 €
2.5 G
997,90 €
5 G
1 766,20 €
10 G
3 301,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6499413-100MG
215,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
215,30 €
250 MG
289,40 €
500 MG
429,80 €
1 G
537,70 €
2.5 G
997,90 €
5 G
1 766,20 €
10 G
3 301,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6499413-100MG
215,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-7-5-14-6-7;/h1-4,7,14H,5-6H2;1H
Clé InChI
ALYCFCGEABMLRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413