Principaux documents
ENAH3035E7EB
Enamine
6-methylidenespiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methylenespiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-6-2-9(3-6)4-7(5-9)8(10)11/h7H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FLIRGPUCYPFXEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495748
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495748