Principaux documents
ENAH3035E785
Enamine
2,3,4-trifluoro-6-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,4-trifluoro-6-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2ClF3O3S/c7-14(12,13)6-3(11)1-2(8)4(9)5(6)10/h1,11H
Clé InChI
HNYKHNWUOMZGPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498492